Print…
Syringaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 106 EUR
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 192…193 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Densidade: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006943
Número CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5