Print…
Sarcosine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIS0907-100G BIS0907-25G BIS0907-5G
APOSBIS0907-100GEA 0 EUR
APOSBIS0907-100G APOSBIS0907-25G APOSBIS0907-5G
Sarcosine hydrochloride
Sarcosine hydrochloride
Fórmula: C₃H₈ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012609
Número CAS: 637-96-7
EINECS: 211-310-2