Print…
sulfato de estreptomicina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIS0148-100G BIS0148-25G
APOSBIS0148-100GEA 60.9 EUR
APOSBIS0148-100G APOSBIS0148-25G
sulfato de estreptomicina
Streptomycin sulphate
Streptomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Fórmula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Peso Molecular: 1457.4 g/mol
Ponto de Fusão: 250
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037023
Número CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
Merck Index: 12,08983