Print…
Riboflavina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIR0613-100G BIR0613-25G
APOSBIR0613-100GEA 29 EUR
APOSBIR0613-100G APOSBIR0613-25G
Riboflavina
Riboflavina
Fórmula: C₁₇H₂₀N₄O₆
Ponto de Fusão: 290 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005022
Número CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1