Print…
Rifampicin 99% approx
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIR0146-1G BIR0146-25G BIR0146-5G
APOSBIR0146-1GEA 21.9 EUR
APOSBIR0146-1G APOSBIR0146-25G APOSBIR0146-5G
Rifampicin 99% approx
Rifampicin
Rifampicin is active against gram-positive but less active against gram-negative bacteria.
  • Cell culture tested
Fórmula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Ponto de Fusão: 183…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00151389
Número CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0