Print…
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
BIQ1204-100G BIQ1204-10G BIQ1204-25G
APOSBIQ1204-100GEA 132 EUR
APOSBIQ1204-100G APOSBIQ1204-10G APOSBIQ1204-25G
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
Fórmula: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Peso Molecular: 396.91 g/mol
Ponto de Fusão: 115…116 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151248
Número CAS: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1