Print…
Boc-Amino-PEG3-Amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (2-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, NH2-PEG3-C2-NH-Boc
BIPG1811-100MG BIPG1811-50MG BIPG1811-250MG
APOSBIPG1811-100MGEA 125 EUR
APOSBIPG1811-100MG APOSBIPG1811-50MG APOSBIPG1811-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine
Boc-Amino-PEG3-Amine
Fórmula: C₁₃H₂₈N₂O₅
Peso Molecular: 292.38 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16619220
Número CAS: 101187-40-0