Print…
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamate, [2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethyl]carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-2,2'-(ethylenedioxy)diethylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl (2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate
BIPG1810-1G BIPG1810-5G
APOSBIPG1810-1GEA 87 EUR
APOSBIPG1810-1G APOSBIPG1810-5G
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA 98%
Mono(boc)(PEO)-3-diamine, boc-DOOA
Fórmula: C₁₁H₂₄N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788155
Número CAS: 153086-78-3