Print…
Undecaethylene glycol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30-Decaoxadotriacontane-1,32-diol, PEG-11, HO-PEG11-OH
BIPG1677-1G BIPG1677-100MG BIPG1677-500MG
APOSBIPG1677-1GEA 348 EUR
APOSBIPG1677-1G APOSBIPG1677-100MG APOSBIPG1677-500MG
Undecaethylene glycol
Undecaethylene glycol
Fórmula: C₂₂H₄₆O₁₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00698693
Número CAS: 5579-66-8