Print…
Mal-amido-PEG6-NHS
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,7,10,13,16,19-Hexaoxa-22-azapentacosanoic acid, 25-(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)-23-oxo-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, PEGylated, Maleimide-NH-PEG6-CH2CH2COONHS ester
BIPG1479-100MG BIPG1479-250MG
APOSBIPG1479-100MGEA 69.6 EUR
APOSBIPG1479-100MG APOSBIPG1479-250MG
Mal-amido-PEG6-NHS
Mal-amido-PEG6-NHS
Fórmula: C₂₆H₃₉N₃O₁₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11041093
Número CAS: 1137109-21-7