Print…
Mal-amido-PEG4-NHS
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 19-(2,5-dioxo-2H-pyrrol-1(5H)-yl)-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azanonadecan-1-oate, Mal-amido-PEG4-NHS ester, Maleimide-PEG4-succinimidyl Ester, Maleimide-PEG4-NHS Ester
BIPG1478-50MG BIPG1478-100MG BIPG1478-250MG
APOSBIPG1478-50MGEA 102 EUR
APOSBIPG1478-50MG APOSBIPG1478-100MG APOSBIPG1478-250MG
Mal-amido-PEG4-NHS
Mal-amido-PEG4-NHS
Fórmula: C₂₂H₃₁N₃O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11041113
Número CAS: 756525-99-2