Print…
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Fmoc-N-amido-dPEG6-acid, 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3-oxo-2,7,10,13,16,19,22-heptaoxa-4-azapentacosan-25-oic acid, Carboxy-PEG6-(Fmoc-amine), Fmoc-21-amino-4,7,10,13,16,19-hexaoxaheneicosanoic acid, 21-(Fmoc-amino)-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, 21-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]-4,7,10,13,16,19-hexaoxahenicosanoic acid, Fmoc-N-amido-PEG6-acid
BIPG1400-100MG BIPG1400-1G
APOSBIPG1400-100MGEA 108 EUR
APOSBIPG1400-100MG APOSBIPG1400-1G
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
(Fmoc-amino)-PEG6-carboxylic acid
Fórmula: C₃₀H₄₁NO₁₀
Peso Molecular: 575.647 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656474
Número CAS: 882847-34-9