Print…
Biotin-PEG3-Amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1208-100MG BIPG1208-50MG
APOSBIPG1208-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1208-100MG APOSBIPG1208-50MG
Biotin-PEG3-Amine
Biotin-PEG3-amine
Fórmula: C₁₈H₃₄N₄O₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09952640
Número CAS: 359860-27-8