Print…
Azido-PEG24-alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1120-100MG BIPG1120-250MG
APOSBIPG1120-100MGEA 364 EUR
APOSBIPG1120-100MG APOSBIPG1120-250MG
Azido-PEG24-alcohol
Azido-PEG24-alcohol
Fórmula: C₄₈H₉₇N₃O₂₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 73342-16-2