Print…
Azido-PEG24-acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1113-100MG BIPG1113-50MG
APOSBIPG1113-100MGEA 569 EUR
APOSBIPG1113-100MG APOSBIPG1113-50MG
Azido-PEG24-acid
Azido-PEG24-acid
Fórmula: C₅₁H₁₀₁N₃O₂₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número CAS: 1167575-20-3