Print…
Amino-PEG8-t-butyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1076-250MG BIPG1076-100MG BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA 238 EUR
APOSBIPG1076-250MG APOSBIPG1076-100MG APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Fórmula: C₂₃H₄₇NO₁₀
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11041142
Número CAS: 756526-06-4