Print…
Amino-PEG8-alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Amino-dPEG®8-alcohol, NH2-PEG8-OH, 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol
BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 62.5 EUR
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol
Fórmula: C₁₆H₃₅NO₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11041128
Número CAS: 352439-37-3