Print…
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethanol
BIPG1045-1G BIPG1045-5G BIPG1045-10G
APOSBIPG1045-1GEA 23.2 EUR
APOSBIPG1045-1G APOSBIPG1045-5G APOSBIPG1045-10G
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol 97%
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
Fórmula: C₆H₁₅NO₃
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Densidade: 1.0773 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07367495
Número CAS: 6338-55-2
UN: 2735
ADR: 8 II