Print…
Amino-PEG6-acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIPG1035-100MG BIPG1035-50MG BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA 0 EUR
APOSBIPG1035-100MG APOSBIPG1035-50MG APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Fórmula: C₁₅H₃₁NO₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 905954-28-1