Print…
Amino-PEG4-acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Amino-PEG4-acid, Amino-PEG-acid, α-Amine-ω-propionic acid tetraethylene glycol, 3-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]propionic acid, NH2-PEG4-COOH, Carboxy-PEG4-amine, Tetraethylene glycol amino propionic acid, NH2-PEG4-CH2CH2COOH, CA(PEG)4, (PEO)4-Aminopropionic acid, 1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid, Tetraethylene glycol α-amino-ω-propionic acid
BIPG1033-100MG BIPG1033-250MG BIPG1033-500MG
APOSBIPG1033-100MGEA 139 EUR
APOSBIPG1033-100MG APOSBIPG1033-250MG APOSBIPG1033-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Fórmula: C₁₁H₂₃NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11041129
Número CAS: 663921-15-1