Print…
6-Benzilaminopurina solução 1,0 mg/ml
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-BAP, 6-Benzyladenine, N6-Benzyladenine, Benzyl(purin-6-yl)amine
BIPB130-100ML BIPB130-500ML
APOSBIPB130-100MLEA 50.9 EUR
APOSBIPB130-100ML APOSBIPB130-500ML
6-Benzilaminopurina solução 1,0 mg/ml
6-Benzilaminopurina
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₁₂H₁₁N₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005572
Número CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5