Print…
Propidium iodide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIP4355-100MG BIP4355-250MG BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA 0 EUR
APOSBIP4355-100MG APOSBIP4355-250MG APOSBIP4355-50MG
Propidium iodide
Propidium iodide
Fluorescent staining compound.
Fórmula: C₂₇H₃₄I₂N₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011921
Número CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0