Print…
Puromicina dicloridrato (de Streptomyces alboniger) livre de animal
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
BIP4033-100MG BIP4033-50MG
APOSBIP4033-100MGEA 284 EUR
APOSBIP4033-100MG APOSBIP4033-50MG
Puromicina dicloridrato (de Streptomyces alboniger) livre de animal
Puromycin dihydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Ponto de Fusão: 179…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012691
Número CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8