Print…
PIPES sal sesquisódio ≥96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIP1706-100G BIP1706-500G
APOSBIP1706-100GEA 0 EUR
APOSBIP1706-100G APOSBIP1706-500G
PIPES sal sesquisódio ≥96%
PIPES sesquisodium salt
  • Buffer
Fórmula: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066393
Número CAS: 100037-69-2