Print…
PIPES sal monossódico ≥97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIP1705-100G BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA 58 EUR
APOSBIP1705-100G APOSBIP1705-500G
PIPES sal monossódico ≥97%
PIPES sal monossódico
  • Buffer
Fórmula: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065472
Número CAS: 10010-67-0