Print…
Pterostilbene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)phenol, 4-[(E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]phenol
BIP1700-5G BIP1700-10G BIP1700-25G
APOSBIP1700-5GEA 36.4 EUR
APOSBIP1700-5G APOSBIP1700-10G APOSBIP1700-25G
Pterostilbene
Pterostilbene
Fórmula: C₁₆H₁₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00238710
Número CAS: 537-42-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III