Print…
Phorbol ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (1aR,1bS,4aR,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-4a,7b,9,9a-Tetrahydroxy-3-(hydroxymethyl)-1,1,6,8-tetramethyl-1b,4,4a,7a,7b,8,9,9a-octahydro-1H-cyclopropa[3,4]benzo[1,2-e]azulen-5(1aH)-one
BIP1010-25MG BIP1010-10MG
APOSBIP1010-25MGEA 174 EUR
APOSBIP1010-25MG APOSBIP1010-10MG
Phorbol ≥99%
Phorbol
Unsubstituted parent diterpene from which phorbol esters are derived; biologically inactive in most assays
Fórmula: C₂₀H₂₈O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065450
Número CAS: 17673-25-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III