Print…
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butanediamine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride, Tetramethylendiamine dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride
BIP0733-100G BIP0733-25G
APOSBIP0733-100GEA 31.9 EUR
APOSBIP0733-100G APOSBIP0733-25G
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₄H₁₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 161.07 g/mol
Ponto de Fusão: 280 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012526
Número CAS: 333-93-7
EINECS: 206-375-9