Print…
L(-)-Prolina ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
BIP0717-500G BIP0717-100G
APOSBIP0717-500GEA 36.4 EUR
APOSBIP0717-500G APOSBIP0717-100G
L(-)-Prolina ≥99%
L(-)-Prolina
USP, pyrogen free
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de Fusão: 228 °C (decomposição)
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064318
Número CAS: 147-85-3
EINECS: 205-702-2