Print…
L-Fenilalanina ≥99.5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: L-α-Fenilalanina
BIP0716-100G BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA 21.9 EUR
APOSBIP0716-100G APOSBIP0716-500G
L-Fenilalanina ≥99.5%
L-Fenilalanina
USP, Pyrogen free
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 270…275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271