Print…
PIPES dipotassium salt ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
BIP0706-100G BIP0706-500G
APOSBIP0706-100GEA 0 EUR
APOSBIP0706-100G APOSBIP0706-500G
PIPES dipotassium salt ≥95%
PIPES dipotassium salt
  • Buffer
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₆S₂K₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 108321-27-3