Print…
PIPES disodium salt ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIP0704-100G BIP0704-500G BIP0704-1KG
APOSBIP0704-100GEA 0 EUR
APOSBIP0704-100G APOSBIP0704-500G APOSBIP0704-1KG
PIPES disodium salt ≥98%
PIPES disodium salt
  • Buffer
Fórmula: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064349
Número CAS: 76836-02-7