Print…
Phthalaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
BIP0693-25G BIP0693-5G
APOSBIP0693-25GEA 24.8 EUR
APOSBIP0693-25G APOSBIP0693-5G
Phthalaldehyde
Phthalaldehyde
Fórmula: C₈H₆O₂
Ponto de ebulição: 83 °C/0,8mmHg
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003335
Número CAS: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II