Print…
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Phosphoenolpyruvate potassium salt, Potassium 1-carboxyvinyl hydrogenphosphate, Phosphoenolpyruvic acid monopotassium salt, Phosphoenolpyruvic acid potassium
BIP0691-1G BIP0691-5G BIP0691-25G
APOSBIP0691-1GEA 46.4 EUR
APOSBIP0691-1G APOSBIP0691-5G APOSBIP0691-25G
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Fórmula: C₃H₄KO₆P
Peso Molecular: 206.131 g/mol
Ponto de Fusão: 174…175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00044476
Número CAS: 4265-07-0
EINECS: 224-247-0