Print…
Cloridrato de piridoxina ≥99.5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Adermine hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride, PN HCl, Pyridoxine HCl, (5-Hydroxy-6-methylpyridine-3,4-diyl)dimethanol hydrochloride, Pyridoxol hydrochloride, Pyridoxine HCI
BIP0612-100G BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-100GEA 116 EUR
APOSBIP0612-100G APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Cloridrato de piridoxina ≥99.5%
Cloridrato de piridoxina
Fórmula: C₈H₁₂ClNO₃
Peso Molecular: 205.64 g/mol
Ponto de Fusão: 214…215 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012807
Número CAS: 58-56-0
EINECS: 200-386-2
Merck Index: 13,08072