Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
BIP0329-100G
BIP0329-250G
BIP0329-25G
APOSBIP0329-100GEA
0
EUR
APOSBIP0329-100G
APOSBIP0329-250G
APOSBIP0329-25G
Fluoreto de tolueno-sulfonil-a 99%
Toluene-α-sulphonyl fluoride
Fórmula:
C₇H₇FO₂S Ponto de Fusão: 92…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007424 Número CAS: 329-98-6 EINECS: 206-350-2 UN: 2928 ADR: 6.1+8,II |