Print…
Penicilina Sódica G
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIP0142-100G BIP0142-25G
APOSBIP0142-100GEA 0 EUR
APOSBIP0142-100G APOSBIP0142-25G
Penicilina Sódica G
Penicillin G sodium salt
Penicillin G is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.Active against gram-positive and some gram-negative bacteria. b-lactamase sensitive.
  • Potency: 1670 mg/mg
Fórmula: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00069666
Número CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2