Print…
Vermelho de óleo O
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIO1320-100G BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA 87 EUR
APOSBIO1320-100G APOSBIO1320-25G
Vermelho de óleo O
Oil red O
Fórmula: C₂₆H₂₄N₄O
Ponto de Fusão: 120…126 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003898
Número CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3