Print…
Oligomycin A (de Streptomyces diastatochromogenes)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIO1003-10MG BIO1003-5MG
APOSBIO1003-10MGEA 386 EUR
APOSBIO1003-10MG APOSBIO1003-5MG
Oligomycin A (de Streptomyces diastatochromogenes)
Oligomycin A
Practically free of homologs.
Fórmula: C₄₅H₇₄O₁₁
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065705
Número CAS: 579-13-5