Print…
Ochratoxin A (de Aspergillus ochraceus)
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIO1001-1MG BIO1001-5MG
APOSBIO1001-1MGEA 0 EUR
APOSBIO1001-1MG APOSBIO1001-5MG
Ochratoxin A (de Aspergillus ochraceus)
Ochratoxin A
Mycotoxin.
Fórmula: C₂₀H₁₈ClNO₆
Ponto de Fusão: 105…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00078079
Número CAS: 303-47-9
EINECS: 206-143-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II