Print…
Oxalacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIO0513-100G BIO0513-25G BIO0513-50G
APOSBIO0513-100GEA 0 EUR
APOSBIO0513-100G APOSBIO0513-25G APOSBIO0513-50G
Oxalacetic acid
Oxalacetic acid
Fórmula: C₄H₄O₅
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002592
Número CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
UN: 3261
ADR: 8,II