Print…
Nicotinamida 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Aminocarbonyl)pyridine, Niacinamide, pyridine-3-carboxamide, Vitamin B3
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 26.1 EUR
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nicotinamida 99%
Nicotinamida
Fórmula: C₆H₆N₂O
Peso Molecular: 122.13 g/mol
Ponto de ebulição: 334
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Densidade: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006395
Número CAS: 98-92-0
EINECS: 202-713-4
Merck Index: 12,06574