Print…
Ácido 1-naftilacético
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
BIN0600-500G BIN0600-1KG
APOSBIN0600-500GEA 116 EUR
APOSBIN0600-500G APOSBIN0600-1KG
Ácido 1-naftilacético
Ácido 1-naftilacético
NAA is a synthetic plant hormone belonging to the Auxin family, with numerous applications including plant propagation and plant cell culture. It can be added to plant media such as Murashige and Skoog and Chu N6 to help induce root formation..
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Peso Molecular: 186.21 g/mol
Ponto de ebulição: 352
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004046
Número CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458