Print…
Nile red
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
BIN0465-1G BIN0465-250MG BIN0465-5G
APOSBIN0465-1GEA 142 EUR
APOSBIN0465-1G APOSBIN0465-250MG APOSBIN0465-5G
Nile red
Nile red
Fórmula: C₂₀H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 203…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011639
Número CAS: 7385-67-3