Print…
Basic blue 12
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Nile Blue A chloride, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium chloride
BIN0464-10G BIN0464-25G BIN0464-100G
APOSBIN0464-10GEA 43.5 EUR
APOSBIN0464-10G APOSBIN0464-25G APOSBIN0464-100G
Basic blue 12
Nile blue chloride (Basic blue 12)
Fluorecence reference standard.
Fórmula: C₂₀H₂₀ClN₃O
Peso Molecular: 353.85 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011936
Número CAS: 2381-85-3