Print…
Novobiocin sodium salt ≥95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIN0394-25G BIN0394-10G BIN0394-5G
APOSBIN0394-25GEA 377 EUR
APOSBIN0394-25G APOSBIN0394-10G APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Fórmula: C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
Ponto de Fusão: 215 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066541
Número CAS: 1476-53-5
EINECS: 216-023-6