Print…
Nitrocefina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIN0140-10MG BIN0140-1MG BIN0140-5MG
APOSBIN0140-10MGEA 406 EUR
APOSBIN0140-10MG APOSBIN0140-1MG APOSBIN0140-5MG
Nitrocefina
Nitrocefin
Fórmula: C₂₁H₁₆N₄O₈S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00864896
Número CAS: 41906-86-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III