Print…
Sulfato de neomicina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIN0135-100G BIN0135-25G
APOSBIN0135-100GEA 84.1 EUR
APOSBIN0135-100G APOSBIN0135-25G
Sulfato de neomicina
Sulfato de neomicina
Neomycin is an aminoglycoside antibiotic and has a bactericidal action against many gram-negative bacteria.
  • Potency: 710mg/mg
  • Neomycin B: 85%
  • Neomycin C: 10%
  • Cell culture tested
Fórmula: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150827
Número CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1