Print…
Ácido nalidíxico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIN0134-100G BIN0134-25G
APOSBIN0134-100GEA 109 EUR
APOSBIN0134-100G APOSBIN0134-25G
Ácido nalidíxico
Nalidixic acid
Active against gram-negative bacteria.
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Ponto de Fusão: 225…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006884
Número CAS: 389-08-2
EINECS: 206-864-7