Print…
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIMN2011-100MG BIMN2011-1G BIMN2011-250MG
APOSBIMN2011-100MGEA 0 EUR
APOSBIMN2011-100MG APOSBIMN2011-1G APOSBIMN2011-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Fórmula: C₁₀H₁₁FN₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09750860
Número CAS: 80049-87-2